Capteur de qualité de l'air en laboratoire, Halo Sense
Fournisseur: ERLAB CAPTAIRE
AS016010021 AS036020021 AS046030022
ERLAAS016010021EA 923 EUR InStock
ERLAAS016010021 ERLAAS036020021 ERLAAS046030022
Capteur de qualité de l'air en laboratoire, Halo Sense
Systèmes de surveillance Systèmes de surveillance environnementale
Halo Sense a été conçu pour surveiller en continu la qualité de l'air des laboratoires, à la recherche d'un large éventail de fumées et de vapeurs. Halo Sense est fourni en 3 versions : composés organiques volatils (COV), acide et formaldéhyde.
Please complete the quote request to enable us to assist you in finding the right unit for your application.
https://be.cmd2.vwr.com/bin/public/fc/main?f=Y5&pimid=20525804
  • Simple communication par système de pulsations LED
  • Générateurs conformes aux diverses normes internationales
  • Câble RJ45 fourni
  • Paramètres par défaut : alarme sonore désactivée, alarme visuelle activée (les deux alarmes peuvent être désactivées)
  • Installation : au plafond, au mur, sur la paillasse ou en dessous
Lorsque le dispositif Halo détecte des fumées ou des vapeurs, une faible bande lumineuse clignote afin d'informer l'utilisateur de la pollution de l'air.
Il suffit à l'utilisateur de télécharger l'application Erlab eGuard qui enverra des alertes au périphérique défini en tant que favori. Si l'air du laboratoire est pollué, il permet à l'utilisateur de prendre des mesures avant que les niveaux de pollution deviennent dangereux.
Filtration fault detection: Detection sensors for solvents, acids or formaldehyde.
Attention: There is a very wide range of Erlab products. To ensure you receive the correct product for your specific application and setting please complete the contact form as per the url above. Your local Avantor sales representative will then send you an eValiQuest form to get details of your application and requirements. Once we have received this back from you, we will send you a quotation based on your precise requirements ensuring all handling and safety requirements are met. 
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité