Capillary dedicated FID replacement jet
Fournisseur: Restek
21620 21621 21682 21683 23078
REST21620EA 106 EUR InStock
REST21620 REST21621 REST21682 REST21683 REST23078
Capillary dedicated FID replacement jet
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
These capillary dedicated FID replacement jet for Agilent 5890/6850/6890/7890 GCs are available in standard, high-temperature or Siltek treated high-performance versions.
  • For standard version threads are specially coated for easy installation and removal
  • Special processing ensures the highest degree of cleanliness
  • High-performance version - Siltek treated are extremely inert for use with active compounds
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité