Connectors and ferrules, Gerstel GRAPHPACK® 3D/2
Fournisseur: Restek
20272 20270 20271 20273 20274
REST20272EA 0 EUR InStock
REST20272 REST20270 REST20271 REST20273 REST20274
Connectors and ferrules, Gerstel GRAPHPACK® 3D/2
Raccords et connecteurs
GRAPHPACK® technology provides a complete system that quickly and reliably makes a leak-tight, low-dead-volume connection. The central component is a metal-jacketed graphite ferrule - the ideal seal for GC applications.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité