Feeder cabinets
Fournisseur: Palbam
FFCS-0540-SST FFCS-1040-SST
PALBFFCS-0540-SSTEA 6480 EUR InStock
PALBFFCS-0540-SST PALBFFCS-1040-SST
Feeder cabinets
Mobilier Armoires de stockage
The feeder cabinets support the gowning operation. Made of stainless steel 304 with electropolished finish.
  • Front access doors are used for reloading and for storage purposes
  • The bottom cabinet can be used for storage or disposal
  • Perspex dispenser slots ensure that garments/disposables can be extracted one at a time and do not spill out
Information de livraison: Typically available from stock for direct shipment from the supplier. Delivered as shipped assembled or flat packed.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité