Électrodes sélectives d'ions, sodium, Orion™ ROSS™ Sure-Flow™
Fournisseur: Thermo Orion
8411BN 8611BNWP
662-0747EA 623 EUR InStock
662-0747 662-1523
Électrodes sélectives d'ions, sodium, Orion™ ROSS™ Sure-Flow™
Électrodes Électrodes ISE
Ces électrodes sont conçues pour mesurer rapidement le sodium présent dans des solutions aqueuses, avec précision et à faible coût.
  • L'électrode Orion™ ROSS™ permet une réponse plus rapide, une plus grande stabilité et une meilleure précision que les électrodes sodium classiques.
  • L'électrode combinée 8611BNWP n'exige pas d'électrode de référence distincte, ce qui en facilite l'utilisation avec de petits volumes d'échantillon
  • La jonction de référence Sure-Flow intégrée empêche l'obstruction de l'électrode et fournit des résultats rapides et stables
Informations de commande: Les électrodes à demi-cellules requièrent une électrode de référence distincte qui peut être commandée séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité