Électrodes sélectives d'ions, ammoniac, Orion™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Orion™
662-1592EA 898 EUR InStock
662-1592
Électrodes sélectives d'ions, ammoniac, Orion™
Électrodes Électrodes ISE
L'électrode sélective d'ions à détection de gaz standard est conçue pour des mesures rapides, fiables et précises de l'ammoniac dissous dans des solutions aqueuses.
  • Connecteur BNC étanche
  • Peut être utilisée sur n'importe quel appareil de mesure ISE ou mV avec une connexion BNC
L'électrode de combinaison d'ammoniac contient en une seule électrode une demi-cellule de détection et une demi-cellule de référence, ce qui réduit la quantité de solutions nécessaires et les déchets.
Information de livraison: L'électrode est fournie avec 40 membranes lâches, un bouchon à membrane réutilisable, des pincettes de manipulation des membranes et un flacon de solution de remplissage pour électrodes avec bouchon de distribution.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité