L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Inlet kits for Agilent GC, FastPack™
Fournisseur: Restek
21101 21102 21104
REST21101EA 0 EUR InStock
REST21101 REST21102 REST21104
Inlet kits for Agilent GC, FastPack™
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
These FastPack™ inlet kits for Agilent GC make routine injection port maintenance easy.
  • Convenient - all the parts provided in one package
  • Economical - costs less than the sum of the individual parts
  • Clean - Mylar bag is factory sealed and no contamination of the products from weeks in the lab
Information de livraison: Each kit is supplied with one each, inlet liner, Viton® O-ring, 0,8 mm ID gold-plated inlet seal, inlet seal washer and 11 mm Thermolite® septum.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité