Direct injection glass inserts
Fournisseur: Restek
20967 20967-200.5 20967-202.5 20967-210 20967-214
REST20967EA 39.4 EUR InStock
REST20967 REST20967-200.5 REST20967-202.5 REST20967-210 REST20967-214
Direct injection glass inserts
Matériel de chromatographie Insets d'injection pour chromatographie
These direct injection glass inserts are suitable for 6,35 mm packed column injection ports.
  • Closely controlled tolerance
  • Can be removed from the septum nut weldment
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité