Direct injection liners, Uniliner®
Fournisseur: Restek
20964 20965 20966
REST20964EA 0 EUR InStock
REST20964 REST20965 REST20966
Direct injection liners, Uniliner®
Matériel de chromatographie Insets d'injection pour chromatographie
Direct injection Uniliner® liners minimise solvent and peak tailing. These are suitable for 6,35 mm packed column injection ports.
  • Press-Tight® taper forms dead volume free connection to columns
  • Can be used with 0,25, 0,32 and 0,53 mm ID capillary columns
  • Can be removed from the septum nut weldment
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité