Purge and trap spargers
Fournisseur: Restek
21150 21151 26138 26139 26140 26141
REST21150EA 171 EUR InStock
REST21150 REST21151 REST26138 REST26139 REST26140 REST26141
Purge and trap spargers
Filtres Filtres de traitement des liquides
These purge and trap spargers are designed for use with Tekmar purge-and-trap instruments only and manufactured to tight tolerances to ensure a leak-tight seal.
  • Available with uniform frits to ensure maximum purging efficiency
  • Non-fritted spargers can be used for wastewater samples
  • With 12,7 mm mount
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité