Vu-tight direct injection liners
Fournisseur: Restek
20343 20344 20787 20788 20342-202.1 20342-210.1 20342-214.1 20343-200.5 20343-202.5 20343-209.5 20343-213.5 20343-214.5 20344-209.25 20787-214.1 20788-214.5 20342
REST20343EA 279 EUR InStock
REST20343 REST20344 REST20787 REST20788 REST20342-202.1 REST20342-210.1 REST20342-214.1 REST20343-200.5 REST20343-202.5 REST20343-209.5 REST20343-213.5 REST20343-214.5 REST20344-209.25 REST20787-214.1 REST20788-214.5 REST20342
Vu-tight direct injection liners
Matériel de chromatographie Insets d'injection pour chromatographie
These Vu-tight Direct injection (DI) liners are suitable for 6,35 mm packed injection port conversion. They are available in two designs and fit 0,32 and 0,53 mm ID capillary columns (column outer diameter from 0,5 mm to 0,8 mm).
  • Visually observe the press-tight connection between the column end and liner
  • Slotted top prevents obstruction of carrier gas flow
  • Operate in the direct injection mode
Vu-tight DI liners can easily be packed with wool for dirty samples and cyclo Vu-Tight DI liners are ideal for dirty samples and spiral bore prevents non-volatile residue from contaminating the column.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité