DNA methylation kit, blood and tissue
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZ450040050 ENZ450040200
ENZOENZ450040050EA 362 EUR InStock
ENZOENZ450040050 ENZOENZ450040200
DNA methylation kit, blood and tissue
Tests Tests à l'acide nucléique
Blood and Tissue DNA Methylation Kit is a simple and reliable DNA bisulfite conversion directly from blood, tissue and cells without the prerequisite of DNA purification.
  • Compatible with small sample inputs – as few as 10 cells or 50 pg DNA
  • Suited for FFPE and LCM-derived samples with easy to follow instructions
Desulphonation and clean-up of the converted DNA is performed using a low-elution spin column. High yield, converted DNA is ideal for PCR, array, bisulfite and next generation sequencing.
Information de livraison: Kit contains Proteinase K and storage buffer, Methylation digestion buffer (2X), BT conversion reagent, Methylation dilution buffer, Methylation-solubilisation buffer, Methylation reaction buffer, Methylation binding buffer, Methylation wash buffer concentrate, M-desulphonation buffer, Methylation elution buffer, IC columns and collection tubes.
New Product
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Blood and tissue DNA methylation kit 50 Tests ENZOENZ450040050
New Product
Blood and tissue DNA methylation kit 200 Tests ENZOENZ450040200
New Product
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité