DNA methylation kit, express
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZ450010050 ENZ450010200
ENZOENZ450010050EA 362 EUR InStock
ENZOENZ450010050 ENZOENZ450010200
DNA methylation kit, express
Tests Tests à l'acide nucléique
Express DNA Methylation Kit can be used for rapid and reliable bisulfite treatment and conversion of DNA for methylation analysis.
  • High yield and ready to use
  • Easy to follow instructions
Desulphonation and clean-up of the converted DNA is performed using a unique low-elution spin column. High yield, converted DNA is ideal for PCR, array, bisulfite and next generation sequencing.
Information de livraison: Kit contains Express conversion reagent, Methylation binding buffer, Methylation wash buffer concentrate, Methylation elution buffer , IC column, IC collection tube and L-Desulphonation reagent.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité