L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Spill kit trolley bags, PIG® Oil-Only
Fournisseur: NEW PIG
KITE250 KITE450
121-0506EA 189 EUR InStock
121-0506 121-0569
Spill kit trolley bags, PIG® Oil-Only
Matériaux absorbants
The spill kit trolley bag is intended for contingency planning and quick response to oil spills - but not water.
  • Luminous yellow bag is highly visible
  • Durable vinyl bag with hook-and-loop closure keeps absorbents dry and allows easy access
  • Wheeled trolley allows the kit to be easily manouvered to the spill site
Spill kits should be strategically placed at different locations in the workplace where spills are likely to happen.
Information de livraison: 40× medium weight universal mat pads (380×510 mm), 6× socks (80×1220 mm), 8× pillows (250×250 mm),More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité