Agarose, SeaKem® HE
Fournisseur: LONZA
50020 50021
733-1555EA 509 EUR InStock
733-1555 733-1556
Agarose, SeaKem® HE
Gels d'électrophorèse Agarose et acrylamide
SeaKem® HE agarose is a high EEO agarose that provides enhanced resolution in immunoelectrophoresis (IEP), crossed-IEP, counterimmunoelectrophoresis (CIEP), and serum protein electrophoresis.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité