Agarose, SeaKem® HGT
Fournisseur: LONZA
50040 50041
733-1559EA 561 EUR InStock
733-1559 733-1560
Agarose, SeaKem® HGT
Gels d'électrophorèse Agarose et acrylamide
SeaKem® HGT agarose is a high-gelling temperature (42 °C) agarose that exhibits high gel strength and clarity. It is primarily used in protein electrophoresis applications such as counterimmunoelectrophoresis (CIEP) and crossed immunoelectrophoresis.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité