Agarose, NuSieve® 3:1
Fournisseur: LONZA
50094 50090 50091
733-1209EA 2480 EUR InStock
733-1209 733-1207 733-1208
Agarose, NuSieve® 3:1
Gels d'électrophorèse Agarose et acrylamide
NuSieve® 3:1 is a high strength agarose ideal for analytical electrophoresis of small DNA/RNA fragments and in-gel PCR/transformation/ligation.
  • High gel strength makes gels easy to handle, enhancing the convenience of gel processing and blotting
  • Performance tested to ensure fine resolution of DNA fragments up to 1000 bp
  • DNAse- and RNAse-free
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité