Direct injection liner adapter
Fournisseur: Restek
REST21303EA 0 EUR InStock
REST21303
Direct injection liner adapter
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
This direct injection liner adapter uses standard 1,59 mm capillary nut and ferrules. Can be used with Agilent or Restek direct injection glass inserts or Restek direct injection uniliner liners for an Agilent 5890 packed column GC.
  • Convenient wrench pad at base
Information de livraison: Adapter includes 6,35 mm graphite ferrule and stainless steel nut.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité