FID/injector cleaning kit
Fournisseur: Restek
REST20120EA 0 EUR InStock
REST20120
FID/injector cleaning kit
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
This FID/injector cleaning kit can be used wih any injection ports.
Information de livraison: Kit includes nylon tube brushes of sizes (¹/₈", ³/₁₆" and ¹/₄"), pipe cleaner, stainless steel tube brushes of sizes (³/₈", ³/₁₆" and ¹/₄") and surface brush, stainless steel jet reamers and emery cloth.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité