Fingertight capillary column nuts
Fournisseur: Restek
21312 21311
REST21312EA 66.4 EUR InStock
REST21312 REST21311
Fingertight capillary column nuts
Raccords et connecteurs
These fingertight capillary column nuts rapidly tighten without wrenches and can be used with 0,25, 0,32, or 0,53 mm ID columns.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité