Graphite sealing rings
Fournisseur: Restek
21898 21899
REST21898EA 41.1 EUR InStock
REST21898 REST21899
Graphite sealing rings
Scellés Dispositifs mécaniques de scellage
These graphite sealing rings are suitable for Thermo Scientific TRACE, 8000, 8000 TOP and Focus SSL instruments. They fit liners with 8 mm outer diameter.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité