High-capacity oxygen trap
Fournisseur: Restek
20601 20600
REST20601EA 266 EUR InStock
REST20601 REST20600
High-capacity oxygen trap
Filtres Filtres à gaz
These high-capacity oxygen trap removes up to 135 ml of oxygen or 2 g of water.
  • Long life, typically purifies more than 480 cu ft of inert gas
  • Reduces oxygen to 15 ppb
Maximum operating pressure: 250 psi
Maximum flow: 3 L/min
Dimensions: 279×38 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité