Indicating hydrocarbon traps for air compressors
Fournisseur: Restek
20637 20636
REST20637EA 0 EUR InStock
REST20637 REST20636
Indicating hydrocarbon traps for air compressors
Filtres Filtres à gaz
These indicating hydrocarbon traps for air compressors remove oil vapours and mist as it passes compressed air from an oil-filled air compressor. Indicator changes from pale pink to deep pink.
Dimensions: 152×44 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité