L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Photoionisation lamps
Fournisseur: Restek
23020 20675 20676
REST23020EA 0 EUR InStock
REST23020 REST20675 REST20676
Photoionisation lamps
Éclairages Lampes UV
Photoionisation (PID) lamps are vacuum tubes designed to emit ultraviolet energy.
Model 108-10.0/10.6: Features both 10,0 and 10,6 eV potential, has a 0,781" base diameter and is used in Tracor, OI and Baseline instruments.
Model 103: Has a 34,9 mm base and is used in HNU and SRI detectors.
Model 108-BTEX: Lamp’s higher output makes it ideal for detection of BTEX compounds.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité