GC Columns, Rt-bDEXm™
Fournisseur: Restek
13100 13101
REST13100EA 759 EUR InStock
REST13100 REST13101
GC Columns, Rt-bDEXm™
Colonnes pour chromatographie
Separations of more than one hundred chiral compounds have been achieved using our unique DEX columns, and DEX columns continue to demonstrate stability after hundreds of temperature program cycles. Permethylated beta cyclodextrin added into 14% cyanopropylphenyl / 86% dimethyl polysiloxane.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité