Tissue float baths, deluxe
Fournisseur: Boekel Scientific
Boekel
BOEI145951-2EA 2720 EUR InStock
BOEI145951-2
Tissue float baths, deluxe
Bains Bains tissulaires
Precision temperature controlled water bath that eliminates wrinkles and distortion during the preparation of paraffin embedded tissue sections.
  • Digital microprocessor control
  • LED with illuminated black background, transparent PYREX® dish allows specimen to be easily seen
  • Slide dryer block to assist in drying slides
  • Tissue orienter block to smooth wrinkled sections
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité