GC Columns, Rt-bDEXsm™
Fournisseur: Restek
13104 13105
REST13104EA 1080 EUR InStock
REST13104 REST13105
GC Columns, Rt-bDEXsm™
Colonnes pour chromatographie
Separations of more than one hundred chiral compounds have been achieved using our unique DEX columns, and DEX columns continue to demonstrate stability after hundreds of temperature program cycles. 2,3-di-O-methyl-6-O-tert-butyl dimethylsilyl beta cyclodextrin added into 14% cyanopropylphenyl/86% dimethyl polysiloxane.These are excellent column for most chiral compounds in essential oils.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité