GC Columns, Rt-bDEXse™ (fused silica)
Fournisseur: Restek
13106 13107
REST13106EA 1120 EUR InStock
REST13106 REST13107
GC Columns, Rt-bDEXse™ (fused silica)
Colonnes pour chromatographie
Separations of more than one hundred chiral compounds have been achieved using our unique DEX columns, and DEX columns continue to demonstrate stability after hundreds of temperature program cycles. By adding β or γ cyclodextrin to our bonded Rtx-1701 stationary phase, we greatly enhance overall utility and column lifetime for our chiral columns, compared to columns that have pure cyclodextrin stationary phases. 2,3-di-O-ethyl-6-O-tert-butyl dimethylsilyl beta cyclodextrin added into 14% cyanopropylphenyl/86% dimethyl polysiloxane
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité