Guard/retention gap columns, polar-deactivated (fused silica)
Fournisseur: Restek
10065 10066 10067 10068 10069 10070 10014 10034
REST10065EA 78.7 EUR InStock
REST10065 REST10066 REST10067 REST10068 REST10069 REST10070 REST10014 REST10034
Guard/retention gap columns, polar-deactivated (fused silica)
Colonnes pour chromatographie
Polyethylene glycol deactivation layer provides optimum wettability for polar compounds.
  • Tested with a comprehensive test mix to ensure high inertness
  • Minimize peak splitting when using polar solvents such as methanol or water
  • Compatible with Stabilwax, Rtx-225, and Rt-2330 capillary columns
Maximum temperature: 280 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité