Capillary columns, Rtx®-65TG (fused silica)
Fournisseur: Restek
17005 17006 17007 17008 17009 17010
REST17005EA 826 EUR InStock
REST17005 REST17006 REST17007 REST17008 REST17009 REST17010
Capillary columns, Rtx®-65TG (fused silica)
Colonnes pour chromatographie
High polarity phase columns, Crossbond® diphenyl dimethyl polysiloxane, application specific and specially tested for triglycerides.
  • Stable to 370 °C
  • Resolves triglycerides by degree of unsaturation as well as by carbon number
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité