Capillary columns, Rtx®-225 (fused silica)
Fournisseur: Restek
14020 14021 14022 14023 14024 14025 14026 14038 14039 14040 14051 14052 14054 14055 14057
REST14020EA 441 EUR InStock
REST14020 REST14021 REST14022 REST14023 REST14024 REST14025 REST14026 REST14038 REST14039 REST14040 REST14051 REST14052 REST14054 REST14055 REST14057
Capillary columns, Rtx®-225 (fused silica)
Colonnes pour chromatographie
Polar phase, Crossbond® cyanopropylmethyl phenylmethyl polysiloxane general-purpose columns for FAMEs, carbohydrates, sterols, flavour compounds.
  • Temperature ranges from 40 to 240 °C
  • Improved polymer used have increased thermal stability, reduced bleed, and improved inertness
  • Unique polymer synthesis technology and proprietary siloxane deactivation
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité