Capillary columns, FAMEWAX (fused silica)
Fournisseur: Restek
12497 12498 12499
REST12497EA 741 EUR InStock
REST12497 REST12498 REST12499
Capillary columns, FAMEWAX (fused silica)
Colonnes pour chromatographie
Polar phase, Crossbond® polyethylene glycol application-specific columns for FAMEs, specially tested with a FAME mixture.
  • Temperature ranges from 20 to 250 °C
  • Comparably baseline resolution is achieved in significantly less time
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité