Capillary columns, MXT®-WAX
Fournisseur: Restek
70620 70622 70623 70624 70625 70637 70638 70639 70640 70642 70651 70652 70654 70655 70657 70658 70666 70667 70669 70670 70672 70625-273 70640-271 70652-271 70655-271 70655-273
REST70620EA 547 EUR InStock
REST70620 REST70622 REST70623 REST70624 REST70625 REST70637 REST70638 REST70639 REST70640 REST70642 REST70651 REST70652 REST70654 REST70655 REST70657 REST70658 REST70666 REST70667 REST70669 REST70670 REST70672 REST70625-273 REST70640-271 REST70652-271 REST70655-271 REST70655-273
Capillary columns, MXT®-WAX
Colonnes pour chromatographie
Polar phase general-purpose columns, with Crossbond® Carbowax® polyethylene glycol provides oxidation resistance.
  • Siltek®-treated stainless steel used
  • Temperature ranges from 40 to 260 °C
General-purpose columns for FAMEs, flavor compounds, essential oils, amines, solvents, xylene isomers, and U.S. EPA Method 603 (acrolein/acrylonitrile)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité