Enregistreurs de température et de pression, EBI 11
Fournisseur: EBRO
1340-6290 1340-6291 1340-6292 1340-6293 1340-6295 1340-6297
620-1576EA 2190 EUR InStock
620-1576 620-1577 620-1578 620-1579 620-1705 620-1857
Enregistreurs de température et de pression, EBI 11
Enregistreurs de données
Les enregistreurs de données EBI 11 mini sont considérés comme étant la solution parfaite pour les mesures de température et de pression dans les espaces restreints.
  • Pour les espaces restreints comme les petits stérilisateurs à vapeur, les bouteilles, les boîtes de conserve ou les sacs.
  • Validation des stérilisateurs à vapeur et des autoclaves
  • Validation des laveurs-désinfecteurs pour endoscopes
  • Matériau du boîtier V4A
  • Haute précision
  • Totalement étanche
  • Pile remplaçable sur site
Les enregistreurs de données EBI 11 mini conviennent non seulement à la surveillance de la validation mais peuvent également être utilisés pour la surveillance des contrôles de routine.
La fréquence d'échantillonnage est réglable de 1 sec à 24 h, la température de stockage de 0 à 60 °C.
Dimensions de 16,5×24 mm (sans sonde) pour les enregistreurs de température.
Dimensions de 16,5×48 mm (sans connecteur) pour les enregistreurs de température et de pression.
Certifications: Certificat d'étalonnage en usine ; classe de protection IP 68.
Informations de commande: Vous devez commander au minimum un enregistreur de données, une interface et le logiciel Winlog.pro. Fournis avec batterie remplaçable.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité