Tamiseuses, usage intensif, UWL
Fournisseur: HAVER & BOECKER
510-0969EA 8400 EUR InStock
510-0969 510-0972 510-0966 510-0971 510-0974 510-0968 510-1305 510-1304 510-1302 510-1307 HAVE205323102 HAVE205323133 HAVE205323140 HAVE205322846 HAVE205322853
Tamiseuses, usage intensif, UWL
Agitateurs Tamiseurs
Pour les tamis de test jusqu'à 400 mm de diamètre ou les tamis carrés jusqu'à 500×500 mm. Le modèle UWL 400 est une tamiseuse analytique efficace qui permet d'obtenir des résultats optimaux avec de grandes quantités. Elle génère le tamisage en trois dimensions et est spécialement conçu pour les produits à gros grains. La version UWL 400 T convient au tamisage sec, tandis que la version UWL 400 N est adaptée au tamisage humide. Le modèle UWL 400 H convient aux tamis de test carrés avec structure en hêtre.
  • Mécanisme de commande distinct, fixation murale possible
  • Vitesse de rotation : 1500 min–1
  • Minuterie : 0 à 599 min
  • Charge max. : 50 kg (20 kg de matière de tamisage)
  • Émission sonore : 70 dB(A)
Information de livraison: Accessoires standard inclus avec chaque tamiseuse : modèles avec système de fixation « Classic » ou HAVER « TwinNut » livrés avec deux tiges de 620 mm et deux écrous moletés, avec poignées, couvercle avec fenêtre de contrôle, vaporisateur d'eau pour le tamisage humide sur le modèle UWL 400 N et équipement spécial pour les structures en hêtre sur le modèle UWL 400 H.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité