VWR® Sample Splitters
Fournisseur: HAVER & BOECKER
HAVE205322280EA 770 EUR InStock
HAVE205322280 HAVE205322273 HAVE205322297 HAVE205322303 HAVE205322310 HAVE205322327 HAVE205322334 HAVE205322341
VWR® Sample Splitters
Diviseurs d'échantillon
Pour la répartition des matières tamisées en échantillons de test représentatifs.
Type RT 6,3 et 12,5: Se compose d'un portoir en tôle d'acier laqué, de 300×250×270 mm, d'un répartiteur en acier inoxydable et de trois récepteurs en tôle d'étain (1,75 litre) ou en plastique laminé (2 litres).
Type RT 25, 37,5, 50 et 75: Se compose d'un portoir, de 620×260×420 mm, d'un répartiteur et de trois récepteurs avec poignées de préhension (8 litres), tous en acier galvanisé
Consists of 1 rack 620×260×420 mm, 1 divider and 3 receivers with grab handles (8 litres), all of galvanised steel
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité