Enregistreurs de température et d'humidité, sans fil, EBI 25
Fournisseur: EBRO
1340-6200 1340-6201 1340-6202
620-1562EA 256 EUR InStock
620-1562 620-1563 620-1564
Enregistreurs de température et d'humidité, sans fil, EBI 25
Enregistreurs de données
Les systèmes de contrôle EBI 25 se composent d'un enregistreur de données, d'une interface IF 400 et d'un logiciel d'évaluation et de contrôle pour PC. Un gestionnaire d'alarmes est disponible. Les enregistreurs de données s'utilisent dans l'industrie agro-alimentaire, les laboratoires d'analyses, pharmaceutiques et chimiques, les entrepôts, les réfrigérateurs et les chambres climatiques.
  • Signal instantané des dépassements de température sous forme d'alarme transmise par SMS ou e-mail
  • Contrôle en temps réel, fréquence d'enregistrement 1 minute à 24 heures
  • Logiciel autonome
EBI 25 gives continuous monitoring of temperature-sensitive goods like blood plasma or medicine in pharmaceutical industries, temperature and humidity monitoring and other measurements in cooling chambers, cleanrooms and incubators. Has a storage temperature range of –40 to +70 °C.
Certifications: Compliance with the HACCP guidelines; GAMP and GxP compliance; FDA 21 CFR Part 11 functionality.
Information de livraison: Livrés avec pile de 3,6 volts remplaçable d'une durée de vie de cinq ans, lorsque des mesures sont effectuées toutes les 15 minutes et avec une communication sans fil toutes les heures. Logiciel Winlog.Wave disponible sur demande.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité