Plaques et blocs de stockage, 96 puits, Corning®
Fournisseur: Corning
3947
CORN3947EA 501 EUR InStock
CORN3947
Plaques et blocs de stockage, 96 puits, Corning®
Microplaques Microplaques deepwell
En PP, non traités, sans couvercle. Microplaques 96 puits volume standard et grand volume et blocs de stockage pour répondre aux exigences de dosage et de stockage.
  • Présente un choix de puits à fond plat, rond ou en V
  • Hauteurs de jupes uniformes pour une plus grande surface de manipulation robotisée
  • Résistance à de nombreux solvants organiques courants (par ex. DMSO, éthanol, méthanol)
  • Certifiées exemptes de RNase et de DNase
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité