Corning® Microplate Lids
Fournisseur: Corning
3098 3099 3930 3931 3935
734-1538EA 277.67 EUR InStock
734-1538 734-1539 734-1668 734-1669 734-4165
Corning® Microplate Lids
Couvercles Couvercles pour plaques
Couvercles en PS pour une utilisation avec des microplaques Corning®.
All lids have a corner notch on the A1 corner (except where indicated) to correspond to the corner notches found on all Corning® microplates.
The universal lid without a corner notch (Cat. No. 3098) does not need to be oriented in any particular direction to be placed on Corning microplates. The lid also has a shorter skirt than standard lids.
The black universal lid (Cat. No. 3935) is suitable for fluorescent and other light-sensitive assays.
The DMSO-resistant cyclic olefin copolymer (COC) lid (Cat. No. 3085) is tinted amber in color for light-sensitive assays and is 100% DMSO-resistant.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité