Tubes de culture, Corning®
Fournisseur: Corning
430157 430172
734-1697EA 374.45 EUR InStock
734-1697 734-1701
Tubes de culture, Corning®
Tubes Tubes de culture
Optically clear PS.
  • Tubes traités CT fournis sur portoirs
  • Tubes non traités fournis en vrac
  • Stérilisation aux rayons gamma
  • Certifiés apyrogènes
Culture tubes with threaded plug seal caps.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité