Boîtes de culture cellulaire, non traitées, Corning®
Fournisseur: Corning
430588 430589 430591 430597
734-1707EA 232.9 EUR InStock
734-1707 734-1708 734-1709 734-1710
Boîtes de culture cellulaire, non traitées, Corning®
Boîtes de culture Boîtes de Petri pour culture tissulaire
En PS transparent. Pour les applications où une adhérence des cellules n'est pas souhaitée.
  • Avec billes d'empilage, pour manipulation plus aisée
  • Dotées d'aérations, pour un échange gazeux constant
  • Stérilisées par irradiation aux rayons gamma
  • Certifiées apyrogènes
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité