Loupe de lecture, easyPOCKET
Fournisseur: ESCHENBACH OPTIK
152110 152122
630-1037EA 95.2 EUR InStock
630-1037 630-1321
Loupe de lecture, easyPOCKET
Loupes
These pocket magnifiers provide magnification and illumination in a credit card format.
  • Ultra-flat and lightweight design
  • Diffractive aspheric PXM® lightweight lens
  • SMD LED illumination, which is switched on when you slide the lens out of its case
  • Easy handling - No bulb change required
Informations de commande: Supplied with two button cells.
Information de livraison: Supplied with two button cells.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité