Corning® Treated Culture Dishes
Fournisseur: Corning
430165 430166 430167 430196 430293 430599 431110 3261 3295 4615
734-1698EA 286.76 EUR InStock
734-1698 734-1699 734-1815 734-1703 734-1705 734-1711 734-1727 734-0884 734-4056 CORN4615
Corning® Treated Culture Dishes
Boîtes de culture Boîtes de Petri pour culture tissulaire
En PS transparent. Disponibles en plusieurs traitements de surface. La surface CellBIND® de Corning® accroît la capacité d'humidification de la surface pour une adhérence cellulaire encore plus uniforme et cohérente. Les boîtes à très faible adhérence présentent une couche d'hydrogel chimiquement lié qui minimise l'adhérence cellulaire, l'absorption des protéines et l'activation cellulaire.
  • Avec nervure d'empilage, pour manipulation plus aisée
  • Dotées d'aérations, pour un échange gazeux constant
  • Stérilisation aux rayons gamma
  • Certifiées apyrogènes
These disposable petri-style dishes are manufactured from optically clear virgin polystyrene. Dishes are equipped with stacking beads to aid in handling and feature vents to ensure consistent gas exchange. Sterilized by gamma irradiation.
The surface minimizes cell attachment, protein absorption, and enzyme activation. It is ideal for culturing stem cells, as it promotes ebryoid body formation from ES cells. Surfaces are stable, noncytotoxic, biologically inert, and nondegradable.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité