Boîtes de Petri pour FIV, Costar®
Fournisseur: Corning
Corning®
734-1542EA 1062.18 EUR InStock
734-1542
Boîtes de Petri pour FIV, Costar®
Boîtes de culture Boîtes de Petri pour culture tissulaire
En PS transparent boîtes de Petri pour FIV avec puits central de 20 mm. Le puits intérieur peut contenir 3 ml de milieu, alors que le puits extérieur peut en contenir 10 ml.
  • Entonnoirs avec une inclinaison de 45° pour les ovocytes/embryons au centre du puits
  • Sur la base, un rebord empêche que la surface optique soit griffée
  • Traitement pour une adhérence cellulaire optimale
  • Stérilisées par irradiation aux rayons gamma
  • Certifiées apyrogènes
Le produit n'est pas destiné à un usage humain. La coupelle centrale est un dispositif médical de classe I et ne doit jamais être utilisée dans des applications qui nécessitent que le produit soit certifié comme dispositif médical de classe II ou III.
Le « guide » biseauté du puits central facilite la manipulation d'une pipette. Remplissez le puits central jusqu'au bas du biseau pour un volume de 1 ml. Le couvercle de la coupelle est doté de bourrelets de bord permettant un flux de gaz uniforme. Le fossé extérieur assure à la fois l'humidification et le lavage.
À des fins de recherche uniquement.
Informations de commande: Accessories not included.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité