Sterile transfer caps for Erlenmeyer flasks, Corning®
Fournisseur: Corning
431444 431445 431446 431447 431448 431449
734-4209EA 552.25 EUR InStock
734-4209 734-4210 734-4211 734-4212 734-4213 734-4214
Sterile transfer caps for Erlenmeyer flasks, Corning®
Capuchons Bouchons de sécurité
Bouchons de transfert à deux ports. Le premier port se termine par un disque 50 mm / 0,2 µm, le second est un tube C-Flex se terminant par un raccord Luer Lock mâle ou un raccord rapide mâle en polycarbonate.
  • Le tube plongeur va jusqu'au fond de la fiole afin de faciliter le transfert aseptique du liquide
  • Convient aux fioles Erlenmeyer en plastique d'1 l, 2 l et 3 l
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité