Bottle top vacuum filtration systems, Corning®
Fournisseur: Corning
430015 430049 430512 430513 430514 430521 430624 430625 430626 430627 431117 431118 431160 431161 431174
734-1810EA 233.18 EUR InStock
734-1810 734-1811 734-1841 734-1842 734-1843 734-1848 513-3361 513-3344 513-3360 513-3345 513-3362 525-3409 734-1890 734-1891 734-1896
Bottle top vacuum filtration systems, Corning®
Filtres Unités de filtration sous vide
Les unités de filtration sous vide pour flacon en PS sont munies d'adaptateurs classés par codes couleurs permettant d'identifier aisément chaque type de membrane: polyéthersulfone (PES) jaune; acétate de cellulose (CA) orange; nylon (NY) rouge.
  • Disponibles avec col de 33 ou 45 mm permettant une utilisation avec la plupart des flacons de stockage en verre ou en plastique
  • Conditionnement individuel, stériles, certifiées non pyrogènes
  • Les unités à col de 45 mm conviennent aux flacons de stockage Corning® en plastique
Square membrane funnel design provides improved flow rates. Availablefor 150 and 500 ml bottles.
Sterile tissue culture filters in polystyrene funnels attach securely by threaded polyethylene ring to standard media bottles.
Angled hose adapter rotates for easy vacuum line attachment
PES filters give lowest protein binding and fastest flow rates
Informations de commande: Complete with filter, dust cover, and polypropylene tubing connector. Media bottle not included.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité