VWR® Advanced 10000, Agitateurs orbitaux
Fournisseur: VWR Collection
444-2919EA 3700 EUR InStock
444-2919 444-2920 444-2921 444-2922 444-2923 444-2918
VWR® Advanced 10000, Agitateurs orbitaux
Agitateurs Agitateurs orbitaux
Agitateurs numériques avec commande par microprocesseur, idéals pour une gamme d’applications de mélange avec des charges lourdes, par exemple, les cultures cellulaires, les études de solvabilité et les procédures d’extraction. La commande à vitesse variable assure une agitation constante et uniforme. Le système d’agitation Accu-Drive offre un contrôle de la vitesse, une précision, une sécurité et une durabilité exceptionnelles ; le système surveille en permanence la vitesse d’agitation et maintient le point de consigne même sous des charges changeantes.
  • Deux écrans LED indépendants indiquent la vitesse et la durée
  • Minuterie intégrée (1 s à 160 heures) indiquant la durée écoulée ou restante. Arrêt automatique et alarme sonore une fois le programme terminé
  • Utilisable entre −10 et +60 °C (max. 80 % d’humidité relative sans condensation) dans un incubateur, un incubateur à CO₂ ou une chambre froide
  • Garantie de 5 ans sur le moteur et le mécanisme d’entraînement
La vitesse affichée est précise à 1% de la vitesse définie (lorsque la vitesse est supérieure à 100 tr/min). L’augmentation progressive de la vitesse permet d’augmenter progressivement la vitesse jusqu’à un point déterminé pour plus de sécurité. Le capteur de charge intégré peut détecter une condition déséquilibrée et réduira automatiquement les tr/min à une vitesse de sécurité pour éviter les déversements et protéger les échantillons. Le mode d’étalonnage de la vitesse permet à l’utilisateur de recalibrer l’affichage de la vitesse et le port série RS232 fournit une communication bidirectionnelle pour l’enregistrement des données et le contrôle de l’unité.
Information de livraison: Fourni avec un tapis en caoutchouc antidérapant mais sans fixation. Accessoires à commander séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité