VWR® SpatulaBalance, Balance portable
Fournisseur: VWR
Traceable® SpatulaBalance™
611-1565EA 72.5 EUR InStock
611-1565
VWR® SpatulaBalance, Balance portable
Balances
Un produit unique qui combine la simplicité d’une spatule et une balance, pour mesurer les échantillons rapidement et avec plus de précision. Particulièrement utile dans les applications alimentaires et vétérinaires. Pelle translucide amovible, graduée pour mesurer les liquides, fabriquée à base de plastique ABS résistant à la corrosion, lavable au lave-vaisselle pour un nettoyage sans effort.
  • Écran LCD avec un manche ergonomique et un indicateur de batterie faible
  • Graduations de 5 à 30 ml sur la pelle, par incréments de 5 ml
  • Touches souples 3 positions pour l'affichage de la tare, le gel de l'affichage et la conversion des grammes en onces
  • Précision ±0,2 g ou 0,25% dans la position de niveau
  • Certificat Traceable® (assure la traçabilité conformément aux normes du NIST)
Volume de la cuillère : 32 ml
L×P×H: 230×30×15 mm
Poids : 85 g
Information de livraison: Certificat Traceable® et 2 piles AAA fournis.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité