Gels de silice pour chromatographie préparative, standardisés et modifiés
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.07719.0250 1.07729.5000 1.07729.9025 1.07733.0500 1.07733.5000 1.07754.1000 1.10757.1000 1.15111.9025 1.07719.1000 1.09385.5000 1.15111.2500 1.09389.9025 1.09389.5000
1.07719.0250EA 997 EUR InStock
1.07719.0250 1.07729.5000 1.07729.9025 1.07733.0500 1.07733.5000 1.07754.1000 1.10757.1000 1.15111.9025 1.07719.1000 1.09385.5000 1.15111.2500 1.09389.9025 1.09389.5000
Gels de silice pour chromatographie préparative, standardisés et modifiés
Sorbants pour chromatographie Sorbants HPLC
Sélection de gels de silice standardisés et modifiés de Merck, disponibles dans de nombreuses granulométries, fournis depuis une source unique et conçus pour la chromatographie. Les gels de silice standardisés sont fréquemment utilisés dans les processus de séparation, afin de purifier des composés précieux. En revanche, les gels de silice modifiés sont utilisés pour solutionner les problèmes de séparation qui n'ont pu être résolus à l'aide de silice non modifiée.
  • Résultats fiables et application aisée des échantillons
  • Divers conditionnements, de 250 g à 25 kg
  • Alternatives économiques aux solutions conventionnelles
* F254: indicateur fluorescent
Information de livraison: Fournis dans un emballage plastique.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité