Guard/retention gap columns, base-deactivated (fused silica)
Fournisseur: Restek
10000 10001 10002 10000-600 10001-600 10002-600
REST10000EA 86.8 EUR InStock
REST10000 REST10001 REST10002 REST10000-600 REST10001-600 REST10002-600
Guard/retention gap columns, base-deactivated (fused silica)
Colonnes pour chromatographie
Recommended for use with Rtx®-5 Amine, Rtx®-35 Amine, Rtx®-Volatile Amine, and Stabilwax®-DB capillary columns.
  • Tested with a basic amine test mix
  • Excellent inertness for basic compounds
  • Batch test chromatogram included
Maximum temperature: 315 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité